Learn More
Nitruro de boro, ligante bajo, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7076485
229.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10043-11-5
BN
24.82
MFCD00011317
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
66227
CHEBI:50883
boranimine
B=N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10043-11-5
BN
24.82
MFCD00011317
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
66227
CHEBI:50883
boranimine
B=N
Se utiliza como lubricante y como aditivo para productos cosméticos. El nitruro de boro tiene un uso potencial en nanotecnología. También se utiliza en pinturas, cementos dentales, mina de lápiz, procesos xerográficos e impresoras láser, sellado de sensores de oxígeno.
Used as a lubricant and an additive to cosmetic products. Boron nitride has potential use in nanotechnology. Also used in paints, dental cements, pencil leads, xerographic process and laser printers, sealing oxygen sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Boron nitride
Forma física Varilla prensada en caliente, 9,5 mm de diámetro x 203 mm de largo
Cantidad 1 Pc.
Información de solubilidad Insoluble in water. Boron nitride is insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides,
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.82
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Bolsa