Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass 3.3 Filter Funnels
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass, these funnels are an excellent option for filtering in the laboratory.
Marca:  BRAND™ 464713
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10612252
  • 69.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Vidrio transparente
  • Con área de etiqueta para escritura blanca
  • Se venden individualmente
Especificaciones
Especificaciones
Embudo de filtro
10 mm
Transparente
45 mm
1/paq.
75 ml
Vidrio de borosilicato
Código de identificación 11 D
3