Learn More
Boric Acid, Granular, N.F., J.T. Baker™
Catalog Number p-5391415
219.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
ácido bórico
OB(O)O
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
ácido bórico
OB(O)O
Nombre del producto químico o material Boric Acid
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1 l = 1,43kg
Cantidad 500g
Forma física Granular
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Grado NF