Learn More
Boric Acid, Extra Pure, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Descripción
Boric Acid, Extra Pure, SLR, Eur. Ph.
Especificaciones
pH | 3.8 to 4.8 |
Color | Blanco |
Punto de fusión | 169°C |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Presión de vapor | 2.7mbar at 20°C |
Cantidad | 1 kg |
Forma física | Sólido en polvo |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 61.83g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Boric acid
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.