Learn More
Boric Acid (Crystalline/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Catalog Number p-24730
Click to view available options
Cantidad:
500g
1kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
ácido bórico
OB(O)O
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
ácido bórico
OB(O)O
Este reactivo de alta pureza para electroforesis se utiliza en la preparación de tampones de electroforesis Tris/Borato/EDTA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Boric Acid
pH Desde 3,8 hasta 4,8
Color Blanco
Punto de fusión de 169 °C
Metales pesados (como Pb) 0,001 % máx.
Identificación Superar pruebas
Materia no volátil 0,05% máx.
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor 2,7 mbar a 20 °C
Notas de grado de pureza DNase-Free
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Cantidad 500g
Forma física Polvo/Sólido
Índice Merck 15, 1339
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Electroforesis
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.