Learn More
Ácido bórico, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081085
17.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10.000g
2500g
500g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
ácido bórico
OB(O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
ácido bórico
OB(O)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido bórico es un material precursor para otros compuestos de boro. Una solución de agua diluida de ácido bórico se suele emplear como antiséptico suave y lavado ocular. El ácido bórico se emplea en la fabricación de cuero, galvanoplastia y cosméticos. Participa en la producción de monofilamento de fibra de vidrio que tiene aplicaciones en barcos, tuberías industriales, pantallas planas LCD y placas de circuitos informáticos. Es en combinación con el tetramorato de sodio decahidratado (borax) y lo utilizan los herreros como flujo de soldadura. La mezcla de ácido bórico y aceite de silicona es útil en la producción de masilla.
Solubilidad
Soluble en agua y alcoholes. Ligeramente soluble en acetona y piridina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con anhídridos de potasio y ácido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Boric acid
pH Desde 3,8 hasta 4,8
Punto de fusión ∼185 °C (descomposición)
Densidad 1,435
Olor Inodoro
Temperatura de inflamación Ninguno
Cantidad 500g
Fórmula lineal H3BO3
Beilstein 1697939
Índice Merck 14,1336
Información de solubilidad Soluble in water and alcohols. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Porcentaje de pureza ≥99%