missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borax Anhydrous MP Biomedicals

Catalog Number p-3178681
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1330-43-4
B4Na2O7
201.21
MFCD00081185
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Sodium Tetraborate, Sodium Borate Anhydrous, Sodium Borate
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1330-43-4
B4Na2O7
201.21
MFCD00081185
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Sodium Tetraborate, Sodium Borate Anhydrous, Sodium Borate
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Nombre del producto químico o material Borax
Nombre de nota Anhydrous
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.2
Densidad 2.367 g/mL
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: boric acid disodiumsalt
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'