missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complejo de borano-trietilamina, 96 %, envasado en Argon en botellas herméticas de ChemSeal™, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7058657
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1722-26-5
C6H15N·BH3
MFCD00012423
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1722-26-5
C6H15N·BH3
MFCD00012423

Como agente reductor y en reacciones de hidroboración.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Borane-triethylamine complex
Punto de fusión -4°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.777 g/mL
Punto de ebullición 97°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Olor Fish-like
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal (C2H5)3N·BH3
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water,methanol,diethyl ether,terahydro furan,toluene and dichloromethane. Immiscible with hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.03
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'