Learn More
Complejo de borano-terc-butilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046120
24.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7337-45-3
C4H14BN
86.97
MFCD00075635
GKFJEDWZQZKYHV-UHFFFAOYSA-N
tert-butylamine borane, borane-tert-butylamine complex, borane tert-butylamine complex, borane-tert-butylaminecomplex, c4h14bn, borane t-butylamine, t-butylamine.borane, tert-butylamineborane, borane tert-butylamine, tert-butylamine-borane
6364547
boro; 2-metilpropán-2-amina
B.CC(C)(C)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7337-45-3
C4H14BN
86.97
MFCD00075635
GKFJEDWZQZKYHV-UHFFFAOYSA-N
tert-butylamine borane, borane-tert-butylamine complex, borane tert-butylamine complex, borane-tert-butylaminecomplex, c4h14bn, borane t-butylamine, t-butylamine.borane, tert-butylamineborane, borane tert-butylamine, tert-butylamine-borane
6364547
boro; 2-metilpropán-2-amina
B.CC(C)(C)N
Borane-tert-butylamine complex is used in stereoselective reduction of a steroidal ketone and for a review of amine boranes as selective reducing and hydroborating agents. It is also used as strong co-reducing agent in the syntheses of copper (I) oxide nanoparticles, diphosphine-protected gold nanocluster and 4-acetoxycinnamyl alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El complejo de borano-terc-butilamina se utiliza en la reducción estereoselectiva de una cetona esteroidal y para una revisión de los boranos de amina como agentes reductores e hidroborantes selectivos. También se usa como agente reductor fuerte en las síntesis de nanopartículas de óxido de cobre (I), nanoclusters de oro protegidos con difosfina y alcoholes de 4-acetoxicinamilo.
Solubilidad
Soluble en agua (27 g/l a 20 °C) y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Borane-tert-butylamine complex
Punto de fusión 96°C to 98°C
Densidad 0.87
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 4134905
Información de solubilidad Soluble in water (27g/L at 20°C) and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.98
Porcentaje de pureza 97%