Learn More
Complejo borano-N,N-dietilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10702801
106.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13289-97-9, 91-66-7
C10H15BN
160.05
MFCD00013187
KHYAFFAGZNCWPT-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethylaniline borane, borane-n,n-diethylaniline complex, borane-n,n-diethylaniline, n,n-diethylanilineborane, diethylaniline borane, n,n-diethylaniline trihydroboron, n.n diethylanilineborane, boron; n,n-diethylaniline, boron, n,n-diethylbenzenamine trihydro-, t-4, borane n,n-diethylaniline complex
6335292
Boro;N,N-dietilanilina
[B].CCN(CC)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13289-97-9, 91-66-7
C10H15BN
160.05
MFCD00013187
KHYAFFAGZNCWPT-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethylaniline borane, borane-n,n-diethylaniline complex, borane-n,n-diethylaniline, n,n-diethylanilineborane, diethylaniline borane, n,n-diethylaniline trihydroboron, n.n diethylanilineborane, boron; n,n-diethylaniline, boron, n,n-diethylbenzenamine trihydro-, t-4, borane n,n-diethylaniline complex
6335292
Boro;N,N-dietilanilina
[B].CCN(CC)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Borane-N, N-diethylaniline complex
Punto de fusión -30°C to 27°C
Color Incoloro a ámbar
Densidad 0.9200g/mL
Temperatura de inflamación 63°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal C6H5N(C2H5)2·BH3
Índice de refracción 1.5245 to 1.5265
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Borane-N,N-diethylaniline complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.