Learn More
Borane-dimethylamine complex, 98+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 177311000
Detalles adicionales : CAS : 74-94-2 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 2926 Chem class : 4.1 Pack group : II
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10429490
  • 183.70€ / 100 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Reduction reagent
Especificaciones
74-94-2
C2H10BN
58.92
Dimethylamineborane, DMAB
Especificaciones
33.0°C to 37.0°C
Borane-dimethylamine complex
Authentic
White to Yellow
98+%
(CH3)2NH·BH3
Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,thf,,diglyme,benzene,toluene,chlorobenzene
58.92
≥98%
100g
65°C
Glass bottle
74-94-2
C2H10BN
Dimethylamineborane, DMAB
58.92
Flakes or Granules
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Borane-dimethylamine complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentos