Learn More
Alfa Aesar™ Borane-dimethylamine complex, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ 089149.22
Detalles adicionales : CAS : 74-94-2 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2925 Chem class : 4.1 Pack group : II
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309399
  • 179.00€ / 100 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
74-94-2
BH3·NH(CH3)2
MFCD00051068
Dimethylamine borane
Especificación
Borane-dimethylamine complex
Air & Moisture Sensitive
White
100g
BH3·NH(CH3)2
UN2925
58.92
97%
0.69g/mL
59°C to 65°C (1 to 2mmHg)
36°C
74-94-2
MFCD00051068
Dimethylamine borane
Crystalline