Learn More
Complejo borano-2-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7057210
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
3999-38-0
C6H10BN
106.96
MFCD07784361
ZMASBEFBIXMNCP-UHFFFAOYSA-N
2-Picoline borane complex
2-methylpyridine borane
B.CC1=CC=CC=N1
3999-38-0
C6H10BN
106.96
MFCD07784361
ZMASBEFBIXMNCP-UHFFFAOYSA-N
2-Picoline borane complex
2-methylpyridine borane
B.CC1=CC=CC=N1
Used as reactant for N-Benzyl-protection of amino acid derivatives by reductive alkylation, reductive alkoxyamination, as reducing agent for the labeling of oligosaccharides by reductive amination, synthesis of alkoxyamine derivatives, via reduction of oxime ethers, reductive amination reactions of C1-C10 aldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazones, synthesis of various trifluoromethylated amino compounds and an alternative reagent for reductive aminations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo para la protección del N-bencilo de los derivados de amino ácidos por alquilación reductiva y alcoxinización reductiva; como agente reductor para el etiquetado de oligosacáridos por aminación reductiva; en la síntesis de derivados de alcoxamina por reducción de éteres de oxima; en las reacciones de aminación reductiva de C1-C10-aldehído-2,4-dinitrofenilhidrazonas; en la síntesis de varios compuestos de amino trifluorometilados, y como reactivo alternativo para las aminaciones reductivas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y ciclohexano. Muy soluble en metanol, THF, diglima y benceno.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Borane-2-methylpyridine complex
Punto de fusión 44°C to 50°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2813
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly sol; in water,cyclohexane,very sol; in methanol,THF,diglyme,and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.96
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido