Learn More
Thermo Scientific™ Bonded AVCS Pre-slit Caps
Significantly reduce the error rate of analysis that results from evaporation of solvent in vials which are not sealed correctly.
38.93€ - 45.63€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Precortados
Septo PTFE/silicona
Cantidad 100/paq.
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
15328036
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
C5000-72Y
Amarillo Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15318036
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
C5000-72R
Rojo Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15398026
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
C5000-72G
Verde Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15378026
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
C5000-72B
Azul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Reduce significativamente el índice de error de análisis que resulta de la evaporación de disolvente en viales que no están sellados correctamente.
  • Re-analysis costs are reduced, sample data integrity increases, and sample throughput increases.
  • AVCS closures seal as well as crimp top vials.
  • AVCS design allows for consistent sealing, eliminating user-to-user variance.
Especificaciones
Especificaciones
9 mm
PTFE/silicona
100/paq.