Learn More
Thermo Scientific™ Bonded AVCS Pre-slit Caps
Significantly reduce the error rate of analysis that results from evaporation of solvent in vials which are not sealed correctly.
Marca:  Thermo Scientific™ C5000-72Y
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15328036
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Reduce significativamente el índice de error de análisis que resulta de la evaporación de disolvente en viales que no están sellados correctamente.
  • Los costes de reanálisis se reducen, aumenta la integridad de los datos de las muestras y crece el procesamiento de las muestras.
  • Los tapones AVCS sellan como los viales con tapón para encapsular.
  • El diseño AVCS permite un sellado uniforme, eliminando la variación entre un usuario y otro.
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
100/paq.
9 mm
PTFE/silicona