Learn More
Thermo Scientific™ Bonded AVCS Caps
Significantly reduce the error rate of analysis that results from evaporation of solvent in vials which are not sealed correctly.
Marca: Thermo Scientific™ C5000-62A
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
- Los costes de reanálisis se reducen, aumenta la integridad de los datos de las muestras y crece el procesamiento de las muestras.
- Los tapones AVCS sellan como los viales con tapón para encapsular.
- El diseño AVCS permite un sellado uniforme, eliminando la variación entre un usuario y otro.
Especificaciones
Negro | |
No | |
100/paq. |
9 mm | |
PTFE/silicona |