Learn More
Bohlender™ Reducciones GL BOLA™, PPS
Reducciones GL fabricadas con PTFE y PPS.
Marca: Bohlender™ D784-04
Detalles adicionales : Peso : 0.18800kg
Descripción
- Tapón de rosca negro de PPS
- Cuerpo de reducción móvil fabricado con PTFE con junta tórica fabricada con FKM para la transición a roscas GL
- El cuerpo se puede mover independientemente de la tapa del tornillo de modo que la reducción completamente montada se pueda retirar y fijar en otro recipiente sin el riesgo de desmontar el tubo o el cable
- El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Tubos de 1,6 a 10 mm | |
Tapón GL 25, cuello de rosca GL 18 | |
Negro |