Learn More
Bohlender™ Junta con junta tórica BOLA™
Incluye una junta de PTFE y una junta tórica de FKM.
Marca: Bohlender™ N912-03
Detalles adicionales : CAS : 25190-89-0 Peso : 0.20000kg
Descripción
- Junta de PTFE
- Junta tórica de FKM
- Sellado de repuesto para los filtros de flujos BOLA™
Especificaciones
3 paq. | |
90 mm | |
Filtro de flujo BOLA™ N 1670-24 |
PTFE, FKM | |
GL 25 | |
3,5 in |