Learn More
Bohlender™ Rollos de tubos antiestáticos a prueba de explosiones BOLA™
Rollos de tubos antiestáticos a prueba de explosiones de PTFE-EX.
Marca:  Bohlender™ S2040-32
Detalles adicionales : Peso : 1.29000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17167964
  • 61.11€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Muy buena conductividad eléctrica debido a un compuesto antiestático especial hecho de PTFE puro y polvo de carbono muy puro y fino (menos del 2,5 %).
  • Amplia resistencia química debido a las piezas de PTFE
  • Resistencia inferior a 1000 kohm según la directiva DIN EN 12115
  • Ideales para soluciones sensibles a la luz
Especificaciones
Especificaciones
0,08 in
Politetrafluoroetileno (PTFE)
16,4 ft
0,04 in
Negro
140 bar
2 mm
4 mm
5 m
1 mm
Radio de curvatura: 16 mm