Learn More
Bohlender™ Rollos de tubos antiestáticos a prueba de explosiones BOLA™
Rollos de tubos antiestáticos a prueba de explosiones de PTFE-EX.
Marca:  Bohlender™ S2040-64
Detalles adicionales : Peso : 4.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17107974
  • 212.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Muy buena conductividad eléctrica debido a un compuesto antiestático especial hecho de PTFE puro y polvo de carbono muy puro y fino (menos del 2,5 %).
  • Amplia resistencia química debido a las piezas de PTFE
  • Resistencia inferior a 1000 kohm según la directiva DIN EN 12115
  • Ideales para soluciones sensibles a la luz
Especificaciones
Especificaciones
0,39 in
Politetrafluoroetileno (PTFE)
16,4 in
0,04 in
Negro
28 bar
10 mm
12 mm
5 m
1 mm
Radio de curvatura: 144 mm