Learn More
BOC-L-Tyrosine, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 275701000
Detalles adicionales : CAS : 3978-80-1 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10434385
  • 394.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
3978-80-1
281.308
CNBUSIJNWNXLQQ-NSHDSACASA-N
117439
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)O)C(=O)O
C14H19NO5
MFCD00037179
boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
(2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Especificación
BOC-L-Tyrosine
99+%
HOC6H4CH2CH(COOH)NHCO2C(CH3)3
MFCD00037179
Glass bottle
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)O)C(=O)O
281.308
281.3
Powder
1% Max. (K.F.)
White
100g
3978-80-1
C14H19NO5
Authentic
boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
CNBUSIJNWNXLQQ-NSHDSACASA-N
(2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
117439
+ 2.50
≥99%
+2.5° (20°C c=2,acetic acid)
135.0°C to 140.0°C
Videos
SDS Documentación