Learn More
BOC-L-Leucine monohydrate, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 435490050
Detalles adicionales : CAS : 200936-87-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10452390
  • 12.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
13139-15-6
231.292
boc-leu-oh, boc-l-leucine, n-tert-butoxycarbonyl-l-leucine, n-boc-l-leucine, tert-butoxycarbonyl-l-leucine, tert-butoxycarbonylleucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid, n-tert-butoxycarbonylleucine, boc-l-leu-oh, tert-butyloxycarbonyl-l-leucine
CHEBI:28702
CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
C11H21NO4
MDXGYYOJGPFFJL-QMMMGPOBSA-N
83170
(2S)-4-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid
Especificación
BOC-L-Leucine monohydrate
Glass bottle
-22.5° to -27.5° (20°C, 589nm) (c=2, glacial acetic acid)
White
5g
99%
(CH3)2CHCH2CH(COOH)nHCO2C(CH3)3·H2O
MDXGYYOJGPFFJL-QMMMGPOBSA-N
(2S)-4-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid
83170
249.31
≥98.5%
Authentic
−24.50° (25°C c=2,acetic acid)
6 to 8% (KF)
85°C to 90°C
13139-15-6
C11H21NO4
boc-leu-oh, boc-l-leucine, n-tert-butoxycarbonyl-l-leucine, n-boc-l-leucine, tert-butoxycarbonyl-l-leucine, tert-butoxycarbonylleucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid, n-tert-butoxycarbonylleucine, boc-l-leu-oh, tert-butyloxycarbonyl-l-leucine
CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
231.292
CHEBI:28702
Powder
Videos
SDS Documentación