Learn More
BOC-glicina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756958
27.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4530-20-5
C7H13NO4
175.18
MFCD00002690
VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
boc-glycine, boc-gly-oh, n-tert-butoxycarbonyl glycine, n-boc-glycine, n-boc-l-glycine, tert-butoxycarbonylglycine, t-butoxycarbonylglycine, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetic acid, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butyloxycarbonylglycine
78288
CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4530-20-5
C7H13NO4
175.18
MFCD00002690
VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
boc-glycine, boc-gly-oh, n-tert-butoxycarbonyl glycine, n-boc-glycine, n-boc-l-glycine, tert-butoxycarbonylglycine, t-butoxycarbonylglycine, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetic acid, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butyloxycarbonylglycine
78288
CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material BOC-Glycine
Punto de fusión 87°C to 90°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (CH3)3COCONHCH2CO2H
Beilstein 04, 2411
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Nombre IUPAC 2-{[(tert-butoxi)carbonil]amino}ácido acético
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.18
Porcentaje de pureza ≥99%
Cantidad 10 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • BOC-Glycine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1