Learn More
Invitrogen™ Human BMPR1B (ALK6), GST Tag Recombinant Protein
Human BMPR1B (ALK6), GST Tag Recombinant Protein
492.00€ - 7490.00€
Especificaciones
Longitud de la proteína aa 149-end
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST Tag
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15498893
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6236
100μg
1678.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
15488893
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6235
10μg
492.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
15408903
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6237
1mg
7490.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
BMPR1B is a member of the transmembrane serine/threonine kinase that is the member of the bone morphogenetic protein (BMP) receptor. BMPR1B is mainly involved in the endochondral bone formation and embryogenesis. BMPR1B expressed in normal and cancerous prostate tissues and used in the endocrine therapy that given to the prostate cancer patients. BMPR1B receptor trafficking also play a significant role in FOP pathogenesis and used in human T-cell differentiation.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
Especificaciones
aa 149-end
Human
Recombinant
GST Tag