missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Impresora de etiquetas monocromática BMP71

Portable label printer

Marca:  Brady™ 710631

Detalles adicionales : Peso : 6.86000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10790151

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

Monochrome
332.70 mm
QWERTZ Keyboard, EU Plug, LabelMark Software
General labeling and marking of electronic components, Laboratory Identification, Safety signs, Wire and Cable Marking
This printer ships in a hard case with a Rechargeable NiMH Battery, AC Adaptor, USB Communications Cable, TLS2200™ / HandiMark™ Material Roll Adaptor, Quick Start Guide, Product CD (w/ Printer Driver, Tutorials, Full User's Guide), Cleaning Kit, LabelMark
1016.00 mm
AC Adaptor;Rechargeable Battery
Thermal transfer
50.8 W mm
5°C-40°C
241.3 mm
2Years
Label Printer
USB, Rechargeable NiMH battery, power supply
Colour LCD Screen
332.70 mm241.30 mm
116.80 mm
332.70 mm
200 MB up to 100,000 labels
38.10mm/sec.
300dpi
LabelMark
2.49 kg
45.97 mm
Danish;Dutch;English;Finnish;French;Italian;Norwegian (Bokmål);Polish;Portuguese;Romanian;Spanish;Swedish
1Pack
Videos
Documentos