missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMP-15/GDF-9B Antibody (28A), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Bio-Techne NBP2-61935AF700

Detalles adicionales : Peso : 0.00970kg

Código de producto. 18215763

  • 564.78€ / 0.10 ml
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

BMP-15/GDF-9B Monoclonal specifically detects BMP-15/GDF-9B in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Especificaciones

Especificaciones

BMP-15/GDF-9B
Monoclonal
Alexa Fluor 700
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
BMP15
Recognizes sequence SAEVTASSSKHSGPENNQC on the C-terminus of human BMP-15/GDF-9B
0.1 mL
9210
Store at 4C in the dark.
IgG1
Western Blot, ELISA
28A
Western Blot, ELISA
BMP-15, bone morphogenetic protein 15, GDF-9B, Growth/differentiation factor 9B, ODG2, POF4
Mouse
Protein A purified
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales