Learn More
Thermo Scientific™ Bme1390I (ScrFI) (10 U/μL)
Corte en sitios CC^NGG con la enzima de restricción Bme1390I (ScrFI), que funciona mejor a 37 °C con el tampón O (isosquizómeros: BmrFI, BssKI, BstSCI, MspR9I, ScrFI, StyD4I).
46.86€ - 197.00€
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10252440
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
ER1421
500 U
46.86€
500 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10651421
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
ER1422
2500 U
197.00€
2500 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Especificaciones
Especificaciones
10 U/μl
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.