Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH BlueLine con sensor de temperatura NTC 30
El electrodo combinado con sensor de temperatura NTC 30 es ideal para su uso en muchos laboratorios y entornos de investigación científica.
Marca: SI Analytics™ 285129241
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Disponible en varios tipos de conexión
- Para uso general
- Longitud de eje de 120 mm
- Membrana cilíndrica de vidrio tipo A
Especificaciones
Conector de tipo banana DIN y de 4 mm | |
Plástico | |
Electrodo combinado de pH | |
Cilindro | |
De -5 °C a +80 °C | |
12 mm |
Diafragma de fibras | |
De 0 a 14 | |
Ag/AgCl | |
Blueline 24 PH | |
120 mm |