Learn More
ABEBA™ Blue Autoclavable Clogs 9610
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
Marca:  ABEBA™ 9610-37/38
Detalles adicionales : Peso : 0.65000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15293715
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Blue
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
9610
Controlled Environments Shoes
Blue
Static