Learn More
Motic™ Filtro mate azul, N2GG
Código de producto. 15415182
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Soporte N2GG
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15415182 Soporte N2GG cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 15415182 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101006400062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.30€
    9.00€ / paquete de 1
    Ahorro 0.30€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Equilibre la luz de tungsteno o halógena reduciendo las partes rojas del espectro. El filtro mate azul Motic™, N2GG, es especialmente útil cuando la intensidad de la lámpara es baja.
  • Reduce el efecto rojo/amarillo de la intensidad baja de la lámpara de tungsteno o halógena.
  • Produce una colorización más fría y neutra.
Especificaciones
Tipo Filtro
Diámetro (métrico) 35 mm
Para utilizar con (equipo) Soporte N2GG