Learn More
Scotch-Brite™ Blue Floor Pads
Designed for frequent burnishing with less dust and burning, used to restore the gloss to dull floors. Can be used wet for regular maintenance of unprotected floors. These pads are also recommended for dry stripping soft floors.
Marca: Scotch-Brite™ 7100182693
Detalles adicionales : Peso : 0.21800kg
Descripción
- La almohadilla de fregado intensivo elimina la suciedad, los derrames, los arañazos y 1-2 capas de acabado.
- Dejan las superficies limpias para aplicar nuevos revestimientos.
- Diseñadas para el pulido frecuente con menos polvo y quemado
- La almohadilla lavable y reutilizable es económica y ayuda a posponer su eliminación al final de su vida útil en un vertedero.
- Las versátiles almohadillas se pueden utilizar para la limpieza por aspersión y el fregado con espuma intensivos.
- Disponibles en distintos tamaños para máquinas de suelo rotativas y automáticas a baja velocidad (175-600 rpm)
Especificaciones
Almohadillas de decapado | |
432 mm | |
Máquinas de suelo rotativas y automáticas |
Azul | |
Limpieza por aspersión y fregado con espuma | |
Redondo |