Learn More
Merck Immobilon-E Blotting Sandwich
MilliporeSigma™ Immobilion™-E Blotting Sandwiches are a convenient way to process multiple Western Blots
Marca: Merck IESN07852
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
Características:
- El tamaño de poro de 0,45 µm es perfecto para la mayoría de las aplicaciones de Western blot con quimioluminiscencia o detección cromogénica.
- Ahorra tiempo y reduce los residuos al eliminar el paso de alcohol premojado.
- Una mayor retención de proteínas proporciona una señal más fuerte que la mayoría de las membranas de nitrocelulosa.
- Los sándwiches incluyen hojas de membranas de transferencia de PVDF Immobilon™-E intercaladas con hojas precortadas de papel filtro para transferencia de grado cromatográfico.
Especificaciones
Fácilmente humedecibles con agua | |
Blanco | |
Plano | |
PVDF | |
7 x 8,4 cm |
Inmunotransferencia (Western Blotting) | |
IEVH | |
20 | |
0,45 μm |