Learn More
Fisherbrand™ Bloques para termobloques/baños secos digitales Fisherbrand™ Isotemp™
87.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21906" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21906" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
15 ml
50 ml
No. of Places:
4
15
28
40
Descripción
Variedad de bloques para cualquier aplicación
- Bloques de aleación de aluminio
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
Para utilizar con (equipo) | Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific (no hay modelos compactos) |
Material | Aleación de aluminio |
No. of Places | 40 |
Tipo | Accesorio, bloque |