Learn More
Fisherbrand™ Bloques para termobloques/baños secos digitales Fisherbrand™ Isotemp™
80.19 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21906" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21906" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6 mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
No. of Places:
6
8
12
15
24
28
46
Descripción
Variedad de bloques para cualquier aplicación
- Bloques de aleación de aluminio
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific (no hay modelos compactos) |
Material | Aleación de aluminio |
No. of Places | 6 |
Tipo | Accesorio, bloque |
Diámetro (métrico) | 25 mm |