Learn More
Fisherbrand™ Bloques para termobloques/baños secos digitales Fisherbrand™ Isotemp™
Catalog Number 15337938
85.21 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21906" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6 mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
No. of Places:
6
8
12
15
24
28
46
Variedad de bloques para cualquier aplicación
  • Bloques de aleación de aluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Para utilizar con (equipo) Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific (no hay modelos compactos)
Material Aleación de aluminio
No. of Places 28
Tipo Accesorio, bloque
Diámetro (métrico) 10 mm