Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtro para conducciones de gas
Un filtro para conducciones de gas se utiliza para separar sólidos de una fase gaseosa.
Marca:  DWK Life Sciences 258551306
135.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10018210
  • 143.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Además de la filtración sólido-líquido, también es posible la filtración o separación de mezclas de reacción de la fase gaseosa. Por ejemplo, si se instala un filtro de conducto en un sistema de manguera, filtrará los residuos sólidos de la fase gaseosa y, por lo tanto, la purifica.
  • Al instalar el filtro en un sistema de tuberías, es posible la purificación de un gas portador
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
Porosidad 3
Filtración en línea de líneas de gas para eliminar impurezas sólidas (por ejemplo, polvo); análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración a presión reducida; filtración
Placa de 60 mm
Vidrio borosilicatado 3.3
1/paq.