Learn More
BLOC1S1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | BLOC1S1 |
---|---|
Concentración | 0.17 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819164
|
Proteintech
19687-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16809164
|
Proteintech
19687-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The antibody is specific to NLOC1S1.
BLOC1S1 is a component of the ubiquitously expressed BLOC1 multisubunit protein complex. BLOC1 is required for normal biogenesis of specialized organelles of the endosomal-lysosomal system, such as melanosomes and platelet dense granules (Starcevic and Dell′Angelica, 2004 ).Especificaciones
BLOC1S1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
D3ZKU7, O55102, P78537 | |
14533, 2647, 288785 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
BLOC1S1 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BLOC 1 subunit 1, BLOC1S1, BLOS1, GCN5 like protein 1, GCN5L1, MICoA, Protein RT14, RT14 | |
Bloc1s1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |