Learn More
Bleomicina, sulfato, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15483439
302.40 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21648" para aplicar la oferta.
224.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9041-93-4
C55H85N17O25S4
1512.619
MFCD00070310
WUIABRMSWOKTOF-UHFFFAOYSA-N
131664136
[2-[2-[2-[[6-Amino-2-[3-amino-1-[(2,3-diamino-3-oxopropil)amino]-3-oxopropil]-5-metilpirimidin-4-carbonil]amino]-3-[[5-[[1-[2-[4-[4-(3-dimetilsulfoniopropilcarbamoil)-1,3-tiazol-2-il]-1,3-tiazol-2-il]etilamino]-3-hidroxi-1-oxobutan-2-il]amino]-3-hid
CC1=C(N=C(N=C1N)C(CC(=O)N)NCC(C(=O)N)N)C(=O)NC(C(C2=CN=CN2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)OC(=N)[O-])O)C(=O)NC(C)C(C(C)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NCCC5=NC(=CS5)C6=NC(=CS6)C(=O)NCCC[S+](C)C)O.OS(=O)(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9041-93-4
C55H85N17O25S4
1512.619
MFCD00070310
WUIABRMSWOKTOF-UHFFFAOYSA-N
131664136
[2-[2-[2-[[6-Amino-2-[3-amino-1-[(2,3-diamino-3-oxopropil)amino]-3-oxopropil]-5-metilpirimidin-4-carbonil]amino]-3-[[5-[[1-[2-[4-[4-(3-dimetilsulfoniopropilcarbamoil)-1,3-tiazol-2-il]-1,3-tiazol-2-il]etilamino]-3-hidroxi-1-oxobutan-2-il]amino]-3-hid
CC1=C(N=C(N=C1N)C(CC(=O)N)NCC(C(=O)N)N)C(=O)NC(C(C2=CN=CN2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)OC(=N)[O-])O)C(=O)NC(C)C(C(C)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NCCC5=NC(=CS5)C6=NC(=CS6)C(=O)NCCC[S+](C)C)O.OS(=O)(=O)O
Bleomycin sulfate, CAS # 9041-93-4, is a glycopeptide compound with antibiotic activity isolated from Streptomyces verticillus. It also exhibits anticancer activity.
Bleomycin sulfate is used as a glycopeptide antibiotic. It is capable of inducing oxidative cleavage of the DNA backbone, leading to apoptosis and also degrades RNA, and has been reported to display selectivity for RNA over DNA. Bleomycin acts as a sclerosing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de bleomicina se usa como un antibiótico glucopéptido. Es capaz de inducir la escisión oxidativa de la cadena principal del ADN, lo que causa la apoptosis y además degrada el ARN; se ha descrito que muestra más selectividad por el ARN que por el ADN. La bleomicina actúa como agente esclerosante.
Solubilidad
Soluble en agua o DMSO.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bleomycin sulfate
Tipo Bleomycin Sulfate
Forma física Polvo
Índice Merck 14,1318
Información de solubilidad Soluble in water or DMSO
Color Blanco