Learn More
BRAND™ Microburetas de vidrio de borosilicato BLAUBRAND™ con husillo de PTFE
Fabricados con vidrio de borosilicato. Las buretas de vidrio de borosilicato BRAND™ Blaubrand™ con husillo de PTFE están calibradas para suministrar contenidos que corresponden a un volumen especificado.
Marca:  BRAND™ 24599
Detalles adicionales : Peso : 2.42000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10018500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Hechos de vidrio de borosilicato (Boro 3.3. Conforme a DIN EN ISO 385)
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Patrón de Bang
  • Tiras Schellbach
  • Incluye llave de paso intercambiable de la válvula de aguja con husillo de PTFE
  • Incluye soporte.
  • Todas las buretas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante
  • Previa solicitud también hay disponible certificado individual, un certificado individual UPS o un certificado de calibración de DAkkS
Especificaciones
Especificaciones
10 ml
Vidrio de borosilicato
Tiras Schellbach
Vidrio
Clase AS
900 mm
0,02 ml
Lateral
±0,02 ml
DIN EN ISO 385