Learn More
Brand™ Pipeta de medición tipo 1 clase AS Blaubrand™ AR-Glas™, con certificado
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™. Conforme a DIN EN ISO 835. Calibradas para administración parcial (TD, Ex) con tiempo de espera de 5 segundos. Incluye número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante. Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible).
Marca: Brand™ 227725
Detalles adicionales : Peso : 0.22400kg
Descripción
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™.
- Conforme a DIN EN ISO 835.
- Teclee 1 (cero en la parte superior).
- Calibradas para administrar (TD, Ex). Tiempo de espera, 5 segundos.
- Incluye número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
- Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible)
Especificaciones
DIN EN ISO 835, ISO 1769 | |
AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico | |
0,02 mL | |
±0,010 ml | |
2 ml | |
Pipeta |
AS | |
Sí | |
Tipo 1 (cero en la parte superior), marcado DE-M | |
Negro | |
360 mm |