Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Amber Glass Volumetric Flasks, Class A, with Certificate
Indispensable for preparing dilutions and standard solutions. Delivered with individual USP conformity certificate.
70.60€ - 72.05€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP
Color Ámbar
Material Vidrio
Clase A
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15881198
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
957461
5 ml
70.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15891198
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
957462
10 ml
70.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15801208
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
957463
20 ml
70.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15177655
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
957465
50 ml
72.05€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Includes with glass stopper with dripping tip
  • Contrast blue enamel print on transparent flasks ensures optimum combination of resistance and readability
  • Available in all ISO sizes from 5 to 2000mL
  • Available in transparent and amber colors
  • Made of low expansion coefficient, chemically resistant borosilicate 3.3 glass
  • Delivered with individual USP conformity certificate
Especificaciones
Especificaciones
USP
Ámbar
Vidrio
A