missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Black/Red 85468 Low Shoe - Width 11
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2
135.00€
Especificaciones
Color | Negro, Rojo |
---|---|
Material | Microvelour |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17225151
|
Uvex
8546835 |
35 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17235151
|
Uvex
8546836 |
36 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17245151
|
Uvex
8546837 |
37 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17255151
|
Uvex
8546838 |
38 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17265151
|
Uvex
8546839 |
39 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17275151
|
Uvex
8546840 |
40 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17285151
|
Uvex
8546841 |
41 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17295151
|
Uvex
8546842 |
42 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17205161
|
Uvex
8546843 |
43 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17215161
|
Uvex
8546844 |
44 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17225161
|
Uvex
8546845 |
45 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17235161
|
Uvex
8546846 |
46 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17245161
|
Uvex
8546847 |
47 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17255161
|
Uvex
8546848 |
48 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17265161
|
Uvex
8546849 |
49 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17275161
|
Uvex
8546850 |
50 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17285161
|
Uvex
8546851 |
51 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17295161
|
Uvex
8546852 |
52 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 1 Shoe 8546.8 S1 SRC
- Sporty, multifunctional safety shoe
- Especially lightweight and flexible
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Made with new developed last technology for extended wearing comfort
- Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
- Breathable, perforated, high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- Comes with elastic laces for quick, individual adjustment
- Virtually seamless design to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
- Soft padded collar and tongue
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 8546.8
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negro, Rojo | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Anchura estándar | |
Sí | |
S1 |