Learn More
Uvex Black/Red 85363 Sandal - Width 12
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2
139.00€ - 150.00€
Especificaciones
Color Negro, Rojo
Material Microvelour
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 18
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17265111
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536335
35
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17275111
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536336
36
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17285111
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536337
37
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17295111
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536338
38
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17205121
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536339
39
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17215121
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536340
40
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17225121
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536341
41
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17235121
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536342
42
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17245121
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536343
43
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17255121
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536344
44
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17265121
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536345
45
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17275121
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536346
46
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17285121
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536347
47
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17295121
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536348
48
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17205131
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536349
49
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17215131
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536350
50
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17225131
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536351
51
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17235131
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8536352
52
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex 1 Sandal 8536.3 S1 P SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoe
  • Especially lightweight and flexible
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistent, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Made with new developed last technology for extended wearing comfort
  • Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
  • Breathable, perforated, high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • Two Velcro™ straps for individual fit
    • Length of top Velcro™ fastening can be optimally adjusted to individual requirements of wearer
  • Virtually seamless design to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft padded collar and tongue
  • Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 8536.3
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Negro, Rojo
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Microvelour
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Ancho
S1