Learn More
Fisherbrand™ Black Phenolic Caps
Catalog Number 16194587
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
Cantidad:
12
576
1600
3100
5500
Black phenolic screw cap with poly-seal liner is manufactured from low density polyethylene. For use with various Fisherbrand molded glass bottles
El revestimiento cónico exclusivo diseño ofrece una retención de par superior y características de sellado excelentes
Revestimiento del tapón Cono de polietileno
Material del cierre Fenólico
Tipo de producto Tapón con revestimiento
Color Negro
Cantidad 576
Color del tapón Negro
Acabado del cuello 33-400
Closure Included No