Learn More
Saint-Gobain Versilon™ R-3400 UV Resistant Acid Transfer Tubing
Ideal for virtually any permanent or temporary chemical transfer application, Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ R-3400 UV Resistant Acid Transfer Tubing combines suppleness and flexibility with resistance to a wide range of chemicals.
Marca: Saint-Gobain AAE00012
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Características y ventajas
- De color negro para proteger los líquidos sensibles a la luz
- Compatibles con una gran variedad de productos químicos
- Resistentes al ozono
- Clasificación de altas temperaturas para una excelente resistencia a quemaduras
- Conjunto de compresión baja para minimizar la deformación permanente
Aplicaciones típicas
- Transferencia ácida y cáustica
- Gases corrosivos y con capacidad de difusión
- Dispensación de fertilizantes y pesticidas
- Líneas de aislamiento eléctrico
- Dispensación de tinta y adhesivo
Especificaciones
4,8 mm | |
1,6 mm | |
Negro | |
3,1 bar |
8 mm | |
Unidad | |
Los tubos |