Learn More
Uvex Black Busingess Casual 95108 Low Shoe - Width 11
Uvex business Casual safety shoes for comfortable protection in almost every situation; protection classes S1 and S1 P
Marca:  Uvex 9510842
Detalles adicionales : Peso : 1.41900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17287831
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Uvex Business Casual 9510.8 S1 SRC
  • Zapato de seguridad deportivo
  • Ligeros y flexibles
  • Fabricados con la última tecnología desarrollada para una mayor comodidad de uso
  • La tecnología UVEX Climazone garantiza una comodidad óptima
  • Parte superior de piel transpirable
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Plantilla extraíble Comfort, antiestática, con sistema de control de humedad y amortiguación adicional en el talón y en la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta acolchados suaves
  • Puntera de acero
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
  • Suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente capacidad antideslizante
    • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
  • Certificado Uvex Medicare para suelas individuales de inserto ortopédico y ajustes individuales de suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 9510.8
  • Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Tamaños: Desde 38 hasta 48
Especificaciones
Especificaciones
Negro
42
Acero
EN ISO 20345:2011
Anchura estándar
S1
Cuero
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex Business Casual
No
SRC