Learn More
Propionato de acetato de bisfenol A, epoxi curativa, CE-326, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Recomendado para su uso como epoxi curativa para mejorar la resistencia, la hidrofobia y la estabilidad hidrolítica
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bisphenol A acetate propionate |
Color | Blanco a amarillo |
Nombre de nota | Epoxy curative, EC-326 |
Forma física | Blanco a amarillo sólido |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.39 |