Learn More
Sulfuro de bismuto(III), 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15299926
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1345-07-9
Bi2S3
514.14
MFCD00014204
YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
dibismuth(3+) trisulfanediide
[S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1345-07-9
Bi2S3
514.14
MFCD00014204
YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
dibismuth(3+) trisulfanediide
[S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) sulfide
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 80.1 to 82.5% (Bi) (Complexometry)
Fórmula lineal Bi2S3
Índice Merck 15,1287
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.16
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure