Learn More
Bismuth(III) Subnitrate, 98%, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7120228
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
1304-85-4
MFCD00064844
1304-85-4
MFCD00064844
0.98
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bismuth(Iii) Subnitrate
Punto de fusión >500°C
Cantidad 5 g
Fórmula lineal Bi5O(OH)9(NO3)4
Número UN UN1477
Formula Weight (peso de la fórmula) 1461.99g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Envase Poly Bottle
Densidad 5.29g/cm3