Learn More
Oxiyoduro de bismuto(III), 98 %, puro, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077439
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
7787-63-5
BiIO
351.88
FCBARUADRQNVFT-UHFFFAOYSA-N
bismuth iodide oxide, biio, bismuth iii oxyiodide, bismuth oxyiodide, bismuth oxyiodide, bioi
6367235
oxobismuto;hidroyoduro
O=[Bi].I
7787-63-5
BiIO
351.88
FCBARUADRQNVFT-UHFFFAOYSA-N
bismuth iodide oxide, biio, bismuth iii oxyiodide, bismuth oxyiodide, bismuth oxyiodide, bioi
6367235
oxobismuto;hidroyoduro
O=[Bi].I
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) oxyiodide
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Fórmula lineal IBi=O
Índice Merck 15,127
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.88
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) oxyiodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.